Learn More
Chlorure de terbium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460800
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III) chloride hexahydrate is a water soluble source used for the preparation of metallic terbium, which is used in electronic devices and an additive for special alloy namely Terfenol-D. It is used in the preparation of complexes, which are used in the spectrofluorimetric determination of various chemicals in pharmaceutical formulations. Further, it finds use in the preparation of terbium nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13798-24-8
Formule moléculaire Cl3H12O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 373.37
Numéro MDL MFCD00149870
Clé InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium (III) chloride hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,9157
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 373.38 (265.29 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless