Learn More
Chlorure de tellure(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351629
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
Tellurium(IV) chloride is used in organic synthesis to prepare Cl-C-C-TeCl3derivatives by reacting with alkenes and aryl tellurium compounds by reacting with electron rich arenes. It is involved in the preparation of diaryl telluride from anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-07-0
Formule moléculaire Cl4Te
Poids moléculaire (g/mol) 269.4
Numéro MDL MFCD00011262
Clé InChI SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
CID PubChem 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 380°C
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) chloride
Point de fusion 224°C
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Decomposes in water forming TeO2 and HClSoluble in acetonitrile,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in ether and benzene. Insoluble in cyclohexane,hexanes,methylene chloride and chloroform.
Poids de la formule 269.41
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.01