Learn More
TEAD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | TEAD2 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810775
|
Proteintech
21159-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800775
|
Proteintech
21159-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5′-GTGGAATGT-3′). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.Spécification
TEAD2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P48301, Q15562 | |
21677, 8463 | |
TEAD2 Fusion Protein Ag14074 | |
Primary | |
-20°C | |
TEAD2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ETF, TEA domain family member 2, TEAD 2, TEAD2, TEF 4, TEF4 | |
TEAD2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |