Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11307057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Tantalum(V) chloride is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) Chloride
Point de fusion 216°C
Note relative au nom Ampouled under argon
Forme physique Solide, resublimé, cristallin
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 358.21
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.68