Learn More
Tubulure de tantale, dia. ext. de 3,18 mm (0,125 po), dia. int. de 2,26 mm (0,089 po), 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek
10cm
50cm
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
Nom chimique ou matériau | Tantalum tubing |
Note relative au nom | OD: 3.18mm (0.125 in.), ID: 2.26mm (0.089 in.) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 10 cm |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering