Learn More
Tige en tantale, dia. 2,8 mm (0,11 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tantalum |
Couleur | Gris à argent |
Aspect | Gray to silver rod |
Quantité | 100 cm |
Odeur | Odorless |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Forme | Tige, 2,8 mm (0,11 po) de diamètre |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Tige en tantale, dia. 2,8 mm (0,11 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu