Learn More
Memmert™ Panier support avec étagère de montage perforée
Panier support avec étagère de montage perforée pour pinces de flacons coniques
Marque:  Memmert™ WTB24B48814
123.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17120345
  • 129.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • L’utilisation de racks pour tubes à essai n’est pas possible
  • Comporte des perforations de grille pour installer des clips pour les flacons coniques
Spécification
Spécification
WTB24
Panier support avec étagère de montage perforée (acier inox)
Acier inoxydable