Learn More
Techne™ Refroidisseur de débit modèle FC-200
Conçu pour une utilisation avec des températures aussi basses que -35°C
Marque: Techne™ 16112-43
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Unités de réfrigération compactes d’une capacité interne de 200 ml
- Conçu pour une utilisation avec les bains de liquide Techne
Spécification
-20°C | |
FC-200 | |
230 V |