Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle plat Stuart™
Améliorez les performances de vos bains et circulateurs Techne
Marque:  Cole-Parmer™ 12122-89
218.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12717969
  • 231.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 25-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
  • Fabriqués en acier inoxydable et disponibles pour s’adapter aux bains 8 L pour éviter les pertes dues à l’évaporation.
Spécification
Spécification
Bain 12 L