Learn More
Sulfure de strontium, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483850
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-96-1 | SSr | 119.68 g/mol
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-96-1
Formule moléculaire SSr
Poids moléculaire (g/mol) 119.68
Numéro MDL MFCD00049560
Clé InChI ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12
CID PubChem 14820
Nom IUPAC sulfure de strontium
SMILES [S--].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium sulfide
Point de fusion >2000°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8849
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Decomposes in acids
Poids de la formule 119.68
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.70 g/mL