Learn More
Sulfate de strontium, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308827
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Strontium sulfate is used as a precursor to other strontium compounds and as ceramic precursor. Its application in nitrate for use in pyrotechnics. Used as a fining agent in crystal glass. It is also used in powder coating, liquid paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7759-02-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium sulfate
Point de fusion 1600°C
Note relative au nom For reagent grade
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Formule moléculaire O4SSr
Numéro MDL MFCD00036274
Merck Index 14,8848
Synonyme strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
Clé InChI UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Nom IUPAC sulfate de strontium
Poids moléculaire (g/mol) 183.68
CID PubChem 3084026
Poids de la formule 183.68
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Densité 3.960 g/mL