Learn More
Iodure de strontium, anhydre, 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385637
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10476-86-5 | SrI2
Strontium iodide is used as a scintillation gamma radiation detector. It is also used in a range of hand-held radiation detection instruments as well as in medical, industrial and environmental applications. It is used in medicine as a substitute for potassium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10476-86-5
Formule moléculaire SrI2
Numéro MDL MFCD00049557
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium iodide
Point de fusion 515°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8844
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 341.43
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 4.550 g/mL