Learn More
Carbonate de strontium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397897
250 g, 250g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-05-2
Formule moléculaire CO3Sr
Poids moléculaire (g/mol) 147.63
Numéro MDL MFCD00011250
Clé InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
CID PubChem 15407
Nom IUPAC carbonate de strontium
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium carbonate, 99%, Ba 1%
Point de fusion 1100°C (decomposition)
Forme physique 325 mailles, poudre typique de 1 micron
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Poids de la formule 147.63
Densité 3.7
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbonate de strontium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >