Learn More
Carbonate de strontium, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397718
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnicsUsed as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-05-2
Formule moléculaire CO3Sr
Poids moléculaire (g/mol) 147.63
Numéro MDL MFCD00011250
Clé InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
CID PubChem 15407
Nom IUPAC carbonate de strontium
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium carbonate
Point de fusion 1100°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5%
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Poids de la formule 147.63
Densité 3.7