Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage sans connecteur fileté
Les flacons de stockage Buerkle™ sans connecteur fileté disposent de parois épaisses avec une poignée de transport robuste pour un transport et un stockage sécurisés.
Marque:  Buerkle™ 0401-0060
189.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11961451
  • 210.90€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
  • La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
  • HDPE
  • Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
60 l
Aliments
HDPE
Oui
Oui
830 mm
HDPE
Bouchon à vis
Transparent
Bouchon, 2 poignées
1
50 mm
Oui
Bouteille de stockage
346 mm