Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief SteriWare™
BIOPHARMA
Éliminez le risque de contamination croisée en utilisant le LiquiThief SteriWare™ jetable. Les échantillonneurs LiquiThief conviennent à l’échantillonnage d’une large gamme de liquides et d’huiles légères.
164.32€ - 199.00€
Spécification
Matériau Polypropylène
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Type d’emballage Conditionnement individuel
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17514596
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8050P-500
100 mL 500 mm
164.32€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
17504596
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8050P-1000
190 mL 1000 mm
199.00€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le LiquiThief est essentiellement une grande seringue.
  • Il est simple à utiliser et dispose de l’avantage supplémentaire de ne pas nécessiter de validation de nettoyage et de nettoyage.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Tirez sur la poignée pour prélever un échantillon.
  • L’échantillonneur est fabriqué en salle blanche pour qu’il ne vous reste qu’à le déballer pour l’utiliser.
  • Si vous souhaitez acheter un échantillonneur de liquide jetable, le LiquiThief est l’échantillonneur de choix.
  • Il est largement utilisé pour prélever des échantillons de liquides, d’huiles fines et d’onguents.
  • Pour des matériaux plus visqueux, utilisez notre ViscoThief SteriWare™.
  • Le LiquiThief jetable est un moyen rapide et pratique de prélever des échantillons de liquides.
  • Il s’agit essentiellement d’une grande seringue.
  • L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur.
  • Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
  • Il est idéal pour l’échantillonnage de fûts, récipients et bidons.
  • Idéal pour l’échantillonnage rapide de liquides et d’huiles de faible viscosité.
  • Tous les polymères sont de qualité alimentaire, conformes à la FDA et à la CE.
  • Sans ESB/EST.
  • Des certificats de lot complets sont disponibles.
  • Chaque échantillonneur est fabriqué et conditionné en salle blanche pour s’assurer qu’ils sont propres jusqu’au point d’utilisation.
  • Ils sont emballés individuellement et peuvent être utilisés directement à partir du sachet.
  • 3 longueurs en version stérile et non stérile.
  • Disponibles en PEHD et en PP.
Spécification
Spécification
Polypropylène
Oui
Non stérile
Conditionnement individuel
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sampling Systems™ LiquiThief SteriWare™