Learn More
Sampling Systems™ Plateau jetable SteriWare™
Le plateau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour les applications hygiéniques dans les hôpitaux et les usines pharmaceutiques.
Marque: Sampling Systems™ 8081P-3000S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Polypropylène | |
Oui | |
blanc |
3 L | |
Stérile | |
310 x 265 x 55 mm |