Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), tailles des pores micrométriques, ISO 3310/1
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25mm et un diamètre de 200 mm. Disponible dans une vaste gamme de tailles de pores micrométriques.
Marque:  Fisherbrand™ 200SBIW.800H
Code produit. 10239121
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200mm
  • Hauteur : 25mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
25mm
200mm
Acier inoxydable
800 μm
ISO 3310/1
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable