Learn More
Knick Elektronische™ Capteur de température en acier inox
Sonde de température PT 1000 à utiliser avec un capteur de pH SE 104 N.
Marca: Knick Elektronische™ ZU0156
257.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sonde de température PT 1000
- À utiliser avec un capteur de pH SE 104 N
Especificaciones
Sonde de température | |
Pour pH-mètre | |
Acier inoxydable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido