Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage OIML de classe E2 en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 1 g à 2 kg
Marque:  Sartorius™ YCW5228-00
194.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10688251
  • 199.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 16-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Conforme aux spécifications OIML de classe E2, F1 et F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plastique
200 g