Learn More
Grant Instruments™ Pince à flacon en acier inoxydable
Maintient les flacons en place lorsqu’ils sont utilisés avec les bains à agitation Grant Aqua Pro
Marque:  Grant Instruments™ SC-100
76.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 15365852
  • 77.90€ / 1 pièce
Only null left
Expédition estimée: 17-09-2025
Description
  • La pince à ressort assure la sécurité tout en facilitant l’insertion / le retrait des flacons
  • Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation OLS et LSB modèle Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Flacon de 100 ml
Pince à flacons
Acier inoxydable