Learn More
Grant Instruments™ Pince à flacon en acier inoxydable
Maintient les flacons en place lorsqu’ils sont utilisés avec les bains à agitation Grant Aqua Pro
Marque: Grant Instruments™ SC-500
78.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pince à ressort assure la sécurité tout en facilitant l’insertion / le retrait des flacons
- Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation OLS et LSB modèle Aqua Pro
Spécification
Flacon de 500 ml | |
Pince à flacons | |
Acier inoxydable |