Learn More
4-hydroxybenzoate de sodium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol
256.00€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 114-63-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5NaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.10 |
Numéro MDL | MFCD00016530 |
Clé InChI | ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1 |
CID PubChem | 16219477 |
SMILES | [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15473088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56590.22 |
100 g |
256.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15483088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56590.30 |
250 g |
476.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
114-63-6 | |
160.10 | |
ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M | |
16219477 |
C7H5NaO3 | |
MFCD00016530 | |
sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1 | |
[Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O |
Spécification
Sodium 4-hydroxybenzoate | |
C7H5NaO3 | |
4163553 | |
Soluble in water. | |
[Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O | |
160.10 | |
160.1 |
114-63-6 | |
MFCD00016530 | |
sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1 | |
ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 4-hydroxybenzoate | |
16219477 | |
≥99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-051-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DH2900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante