Learn More
Brand™ Tubes de culture en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique BRAND™ sans rebord sont autoclavables à 121°C.
Marque:  Brand™ 114120
16.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30243952
  • 25.84€ / 344 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En verre sodocalcique.
  • Sans rebord
  • Autoclavable à 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
125 mm
100/Bte
Tube de culture
Verre sodocalcique
16 mm