Learn More
Chaux sodée, ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
62.95€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8006-28-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.074 |
Numéro MDL | MFCD00134094 |
Clé InChI | HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 66545795 |
Nom IUPAC | sodium ; oxocalcium ; hydroxyde |
SMILES | [OH-].O=[Ca].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.36 |
500 g |
62.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.A4 |
2.5 kg |
205.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Soda lime's ability to absorb carbon dioxide makes it valuable in medical and surgical professions. It is also used as powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil CO2 efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved CO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8006-28-8 | |
96.074 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde |
CaHNaO2 | |
MFCD00134094 | |
66545795 | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] |
Spécification
Soda Lime | |
8006-28-8 | |
CaHNaO2 | |
4 to 8 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
96.074 | |
Réactif ACS |
Maille 4/8 | |
Soda Lime | |
MFCD00134094 | |
Soluble in water. | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] | |
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde | |
66545795 |
Safety and Handling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H314-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Soda lime
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium hydroxide