Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protéine d’argent pour histologie, forte
Code produit. 11365018
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
110g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9008-42-8
Silver protein is used in electron microscopy with periodic acid and thiocarbohydrazide or thiosemicarbohydrazide as a positive stain for carbohydrates such as glycogen. It can also be used for light microscopy to stain nerve tissue. It is also used in histological stain for microscopic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9008-42-8
Synonyme Protargol
Spécification
Couleur Jaune pâle à marron
Forme Poudre
Format Poudre
À utiliser avec (application) Coloration histologique pour analyses microscopiques
Type de produit Protéine d’argent
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopique ; sensible à la lumière