Learn More
Dessiccants de gel de silice, Thermo Scientific Chemicals ™
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
35.40€ - 307.00€
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11428570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044386.30
250 g
35.40€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11418570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044386.A1
1 kg
80.20€
1kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11408570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044386.A7
5 kg
307.00€
5kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
24261
silanedione
Spécification
Silica gel desiccant
Granulaire
2.17 to 2.66g/cm3
O2Si
-3+8 Mesh
Soluble in alkalies. Insoluble in water.
O=[Si]=O
silanedione
24261
Blanc
7631-86-9
Silica Gel
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Odorless
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hygroscopic
60.08
CHEBI:30563
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante