Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court
Le kit de flacons à filetage court Fisherbrand™ comprend 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés.
Marque: Fisherbrand™ 11 14 2624
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filetage court de 1,5 ml
- Verre transparent
- Grande ouverture
- Étiquette
- Comprend un bouchon à filetage court en PP assemblé
- Orifice central
- Silicone blanc / PTFE bleu
- Shore A 55°
- Avec une fente de 1,0 mm
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Verre de 1re classe hydrolytique | |
Non stérile | |
1,5 ml | |
Oui | |
100 | |
Fisherbrand™ | |
Autoclavable | |
32 mm | |
Conformes à la | |
Non | |
Oui |
Blanc/bleu | |
9 mm | |
Oui | |
Oui | |
Silicone / PTFE | |
Flacon et bouchon | |
55° | |
Polypropylène | |
AVCS | |
1 mm | |
Kit pratique pour flacons à visser non assemblés | |
9 mm | |
Échantillonneur automatique de chromatographie |