Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Bandelettes semi quantitatives
Marque: ITS Thorsten Betzel™ 480033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bandelette semi-quantitative• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
Spécification
Chlore total / 0-5-10-20-30-40-60-80 ppm | |
Flacon | |
50 barrettes |