Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Bandelettes semi quantitatives
Marque:  ITS Thorsten Betzel™ 480002
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11702947
  • 23.25€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 24-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Bandelette semi-quantitative
• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
Spécification
Spécification
Chlore libre/0. 1,0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm(mg/l) et 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/l)
Flacon
50 barrettes