Learn More
Anritsu™ Sonde autonome avec protection en téflon
Marque:  Anritsu™ WE11KTS1ANP
130.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11902159
  • 211.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
• Thermocouple à positionnement autonome ultra-rapide, câble PTFE 1 m
• Sonde PTFE, se positionne par son poids pour mesure sur pièces inaccessibles
• Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
Spécification
Spécification
Protection en téflon
Sonde autoportante
34 mm