Learn More
3M™ Lunettes de sécurité anti-buée et anti-rayures SecureFit™
Réduit la glisse lors de mouvements de la tête. Les lunettes de sécurité anti-rayures anti-buée 3M™ SecureFit™ offrent un ajustement sûr et confortable avec la technologie 3M de branches à diffusion de pression.
14.50€ - 18.00€
Spécification
Type de produit | Lunettes de sécurité |
---|---|
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15312004
|
3M™
7100078988 |
Intérieur / extérieur |
18.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15322004
|
3M™
7100078880 |
Bleu miroir |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15371994
|
3M™
7100078989 |
Transparent |
14.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15302004
|
3M™
7100078986 |
Ambré |
15.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15391994
|
3M™
7100078987 |
Gris |
15.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Disponibles en un éventail de teintures de verres
- Protection contre les rayons UV
- S’ajustent naturellement aux tailles de tête des individus
- Verres à monture percée et bras de branche à longueur fixe pour améliorer le confort de la monture
- Plaquettes de nez souples et réglables pour une personnalisation encore plus grande de l’ajustement
- Bénéficiez d’un confort supplémentaire sur les oreilles avec des points de contact des branches rembourrés
- Bras de branches de couleur audacieuse pour un trait de style
Spécification
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.