Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
Marque: Thermo Scientific™ B7990-12A
194.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Spécification
Kit pratique de flacons à vis, bouchons avec opercule | |
Verre | |
PTFE/Silicone | |
200 |
Ambré | |
12 ml | |
12mL amber glass, open top PTFE/silicone septum | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.