Learn More
Sulfate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350118
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sc2(SO4)3·XH2O
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Sc2(SO4)3·XH2O
Numéro MDL MFCD00149854
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium (III) sulfate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Poids de la formule 378.10 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic