Learn More
Perchlorate de scandium(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™
Code produit. 11430311
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14066-05-8
Formule moléculaire Cl3O12Sc
Poids moléculaire (g/mol) 343.294
Numéro MDL MFCD00243289
Clé InChI UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
CID PubChem 11013318
Nom IUPAC triperchlorate de scandium(3+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Numéro UN UN3211
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 451.42 (343.30 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Perchlorate de scandium(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™ >