Learn More
Nitrate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356268
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.968 g/mol
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107552-14-7
Formule moléculaire N3O9Sc
Poids moléculaire (g/mol) 230.968
Numéro MDL MFCD00011220
Clé InChI DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
CID PubChem 166818
Nom IUPAC trinitrate de scandium(3+)
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) nitrate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,8392
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 230.97 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic