Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,1 mm (0,004 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316209
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Poids ≈0.20g/25x25mm
Forme Feuille