Learn More
Equip Labo™ Table en grès avec évier
Description
- Paillasse sous sorbonne
- Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
- Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
- Paillasse humide en grès étiré
- Bénitier encastré avec percements pour robinetterie.
Spécification
Table avec évier | |
Grès |