Learn More
Thermo Scientific™ Bain chauffant en acier inox SAHARA S45SS
Bains en acier inoxydable durables et sans soudure pour les applications à haute température
Marque:  Thermo Scientific™ 1701450
Code produit. 11610941
  • 2251.20€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-10-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Volume du bain : 30-41 L
  • Matériau : Acier inox
  • Température : ambiante +13 à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
41 L
Acier inoxydable