Learn More
(S,S)-(-)-Hydrobenzoïne ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428999
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2325-10-2
Numéro MDL MFCD00064255
Spécification
Nom chimique ou matériau (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C14H14O2
Quantité 25 g
Beilstein 2330888
Merck Index 14,4777
Synonyme s,s---hydrobenzoin, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, s,s-hydrobenzoin, s,s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, hydrobenzoin,-, unii-wx45q7714b, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-diphenylethylene glycol, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, isohydrobenzoin
Clé InChI IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
Nom IUPAC (1S,2S)-1,2-diphényléthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
CID PubChem 853020
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Crystals