Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaune à une porte S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes
Armoires de stockage de sécurité pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
Marque:  Asecos™ 3022800233681
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15778362
  • sur devis / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
  • Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
  • Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
  • Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable : porte à charnière triple, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510
616 x 596 x 1968 mm
Stockage de matières inflammables et dangereuses
4 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
Revêtement en poudre
Jaune
Armoire de stockage de sécurité
4 tiroirs en tôle d’acier de 25 kg/5 L
Triple charnière
Système de blocage des portes à charnière gauche
1
291 kg
Acier
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires