Learn More
Chlorhydrate de S-acétamidométhyl-L-cystéine, 98 %, Thermo Scientific™
21.60€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28798-28-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13ClN2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.691 |
Numéro MDL | MFCD00077080 |
Clé InChI | SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N |
Synonyme | h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl |
CID PubChem | 16211002 |
Nom IUPAC | acide (2R)-3-(acétamidométhylsulfanyl)-2-aminopropanoïque ; chlorhydrate |
SMILES | CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15438166
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15439718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.03 |
1 g | N/A | ||||||
15449718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63171.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
28798-28-9 | |
228.691 | |
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N | |
16211002 | |
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl |
C6H13ClN2O3S | |
MFCD00077080 | |
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl | |
acide (2R)-3-(acétamidométhylsulfanyl)-2-aminopropanoïque ; chlorhydrate |
Spécification
S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride | |
28798-28-9 | |
MFCD00077080 | |
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl | |
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl | |
228.691 | |
228.7 | |
Solide |
165°C (decomposition) | |
C6H13ClN2O3S | |
4015821 | |
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N | |
acide (2R)-3-(acétamidométhylsulfanyl)-2-aminopropanoïque ; chlorhydrate | |
16211002 | |
98% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 249-230-5
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.