Learn More
Acide (S)-(-)-2-chloropropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
50.25€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 29617-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.51 |
Numéro MDL | MFCD00064205 |
Clé InChI | GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M |
Synonyme | s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid |
CID PubChem | 107915 |
ChEBI | CHEBI:73956 |
Nom IUPAC | (2S)-acide 2-chloropropanoïque |
SMILES | C[C@H](Cl)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09427.06 |
5 g |
50.25€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09427.14 |
25 g |
162.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Through the stereo displacement of (S)-(-)-2-Chloropropionic acid PPAR Agonist can be synthesized via asymmetric hydrogenation of a cinnamic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsGrâce au déplacement stéréophonique de l’acide (S)-(-)-2-chloropropionique PPAR, l’agoniste peut être synthétisé par hydrogénation asymétrique d’un dérivé d’acide cinnamique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
29617-66-1 | |
107.51 | |
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M | |
107915 | |
(2S)-acide 2-chloropropanoïque |
C3H4ClO2 | |
MFCD00064205 | |
s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid | |
CHEBI:73956 | |
C[C@H](Cl)C([O-])=O |
Spécification
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid | |
4°C | |
187°C | |
C3H4ClO2 | |
MFCD00064205 | |
1720257 | |
Fully miscible in water. | |
C[C@H](Cl)C([O-])=O | |
107.51 | |
CHEBI:73956 | |
99% |
29617-66-1 | |
1.27 | |
107°C (225°F) | |
1.4345 | |
UN2511 | |
s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid | |
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M | |
(2S)-acide 2-chloropropanoïque | |
107915 | |
108.53 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :2-ACIDE CHLOROPROPIONIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 411-150-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2451950
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante