Learn More
Chlorure de rubidium, 99,975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11376997
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds its applications in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is used as a non-invasive biomarker, anergic and apathetic depressives in the field of biology; In addition, appropriate preparation of this salt is used as a radioactive isotope to study the perfusion of heart muscle. In the field of biochemistry, it is used to induce cells to take up DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-11-9
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
Nom IUPAC chlorure de rubidium(1+)
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Nom chimique ou matériau Rubidium chloride
Point de fusion 718°C
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.975% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 120.92
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.493
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystals
Densité 2.8