Learn More
Rubidium, 99,75 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium |
Couleur | Argent |
Aspect | Silver-colored solid |
Plage de pourcentage du dosage | 99.75% (Metals basis) |
Quantité | 100 g |
Odeur | Odorless |