Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif série RSRC 1300 avec régulateur B400
Particulièrement adapté aux procédés où la charge est chauffée en continu pendant un court laps de temps. Le four est réglé en position légèrement inclinée puis chauffé jusqu’à la température cible. Le matériau traverse la zone chauffée du tube et ressort à son extrémité inférieure.
Marque:  Nabertherm RR1211C36
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15928450
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Température maximale : 1300°C
    • Tube ouvert en céramique C 530
    • Thermocouple de type S
  • Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
  • Écran numérique pour l’affichage de l’angle d’inclinaison du four tubulaire rotatif
  • L’entraînement sans courroie et la carcasse du four de type fendue (température d’ouverture < 180 °C) permettent de retirer facilement le tube
  • Système compact, four tubulaire rotatif sur un châssis de base
    • Entraînement manuel de la broche avec manivelle pour prérégler l’angle d’inclinaison
    • Appareillage de connexion et commandes intégrés
    • Roulettes
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1300°C
1045 x 3005 x 1715 mm
120 mm
B400
1000 mm
605 kg