Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif, série RSRB 120 avec régulateur P470
Parfaitement adapté au fonctionnement par lots. La rotation permanente du tube de travail garantit un mouvement constant de la charge. En raison de la forme spéciale du réacteur à quartz à extrémités tubulaires coniques, le lot peut être conservé dans le four tubulaire rotatif et traité à la chaleur pendant de longues périodes.
12555.00€ - 13740.00€
Spécification
max. (métrique) 1100°C
Diamètre (métrique) Tube de procédé 106 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15978270
Afficher les documents
Nabertherm
001483650
500 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15988270
Afficher les documents
Nabertherm
001483750
750 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15998270
Afficher les documents
Nabertherm
001483850
1000 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Thermocouple de type K
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Four tubulaire conçu comme modèle de table avec réacteur en verre de quartz à ouverture bilatérale, et doté d’extrémités coniques
  • Le réacteur est retiré pour vider le four tubulaire rotatif. L’entraînement sans courroie et le caisson du four à charnière (température d’ouverture < 180°C) permettent de réaliser un retrait facile
  • Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
  • Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire murale ou sur pied
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1100°C
106 mm