Learn More
Anritsu™ Sonde à surface roulante
Marque:  Anritsu™ U221K00D01TC1ANP
180.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11942159
  • 281.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 05-08-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
• Thermocouple ultra-rapide avec roulettes, câble PTFE 1 m
• Roulettes de protection, vitesse maxi 600 m/min pour surface mobile
• Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
Spécification
Spécification
Modèle U
Sonde de surface à roulettes