Learn More
Chlorure de rhénium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356678
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13569-63-6 | Cl3Re | 292.557 g/mol
It is used as a starting material for synthesis of rhenium complexes. ReCl3 can react with peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13569-63-6
Formule moléculaire Cl3Re
Poids moléculaire (g/mol) 292.557
Numéro MDL MFCD00011196
Clé InChI LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
CID PubChem 83581
Nom IUPAC trichlororhénium
SMILES Cl[Re](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium(III) chloride
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 292.56
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Dark red powder