Learn More
GCE™ Régulateur de N2 et CO2
Use in many applications where a high-flow outlet with constant delivery pressure is necessary. GCE™ Regulator For N2 and Co2 is a high pressure, high flow regulator for industrial applications.
Marque:  GCE™ K102302
Encompass
Code produit. 11786489
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Manodétendeur CO2/N2
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%. Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200
• Bar). Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar. Convient aussi pour bouteille azote N2
• Régulateur de pression double
• CO2 ou N2
• Inclus avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
• Manodétendeur CO2/N2
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%
• Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200 bar)
• Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar
• Convient aussi pour bouteille azote N2
• Inclus avec jeu de raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm ext. ou tubes souples 4 à 6mm int. avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.